VWR®, Pláště pro návštěvy, LDPE/LLDPE, jednorázové
Catalog # 113-8265
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Velikost oblečení:One size
- Typ uzávěru:Zapínání na druky
- Aplikace oblečení:General Purpose,Laboratory
- Rod:Unisex
- Barva:Bílá
- Délka:125 cm
- Bal.:100
- Hmotnost:12,5 g
Specifications
About this item
This disposable smock is made from 65% LDPE and 35% LLDPE.
- Highly resistant to chemical corrosion Effective against dirt, moisture and oil Straight cuffs, press stud fastening and hood
Length: 1250 mm
Weight: 12,5 g
Colour: White
*One size fits all