VWR®, Visitor Coats, PP, Disposable, Elasticated Wrist
Jednorázové laboratorní pláště jsou vyrobeny z netkaného PP. Mají zužující se límec a dvě boční kapsy. Ideální pro bezpečné aplikace.
- vázané švy
- elastická zápěstí
- Zapínání na druky nebo zip (113-8271)
- dvě kapsy
Délka: 1020 mm; 870 mm (rukávy)
Hustota: 40 g/m²
Barva: bílá
- Catalog No:
- 113-8271
- 113-8272
- 113-8273
- 113-8274
- Přihrádka:
- s kapsama
- s kapsama
- s kapsama
- s kapsama
- Rod:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Aplikace oblečení:
- General Purpose, Laboratory
- General Purpose, Laboratory
- General Purpose, Laboratory
- General Purpose, Laboratory
- Hmotnost:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Frequently Bought Together