ContactUsLinkComponent
VWR®, Pláště, PP/PE, jednorázové
VWR®, Pláště, PP/PE, jednorázové
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR®, Pláště, PP/PE, jednorázové
Supplier:  VWR Collection
Certificates
Specifications
  • Catalog No:
  • 113-8266
  • 113-8267
  • 113-8268
  • Typ uzávěru:
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Přihrádka:
  • s kapsama
  • s kapsama
  • s kapsama
  • Rod:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Aplikace oblečení:
  • General Purpose, Laboratory, Food
  • General Purpose, Laboratory, Food
  • General Purpose, Laboratory, Food
  • Hmotnost:
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²
  • 48 g/m²