Pláště laboratorní, Kimtech™ A7, jednorázové
Catalog # 113-1005
Supplier: KIMBERLY CLARK
Specifications
- Velikost oblečení:L
- Typ uzávěru:Zapínání na druky
- Aplikace oblečení:Chemical protection,Laboratory
- Rod:Unisex
- Přihrádka:s kapsama
- Barva:Bílá
- Sekvence:03
- Bal.:15
Specifications
About this item
Tyto antistatické laboratorní pláště jsou vyrobeny z několika vrstev, z chemicky a oděru odolné spunbond 100% PP vnější vrstvy a mikrovláknité textilní vnitřní vrstvy, navržené k odfiltrování různých kapalin na bázi vody a suchých částic.
- Tři textilní vrstvy pro lepší ochranu
- Trojité švy pro pevnost, trvanlivost a bezpečnost, dokonce i při častém použití
- Prodyšný materiál snižuje riziko tepelného stresu, tudíž prodlužuje dobu nepřetržitého nošení
- Vynikající filtrace částic a bakterií
- Konstrukce odolná protržení omezená povrchovým odporem
- Bez obsahu latexu a silikonů, nízké uvolňování vláken
- Typ 6 s omezenou ochranou před postříkáním chemikálií a důsledné testování na řadu kontaminantů
Navrženy tak, aby chránily analytiky před nízkorizikovými kapalnými chemikáliemi ve formě spreje, aerosolu a lehkých postřiků (ochrana typu 6).
Barva: Bílá
Certifications: Typ 6 (PB); Kat. III