VWR®, Čepice, PP
Dodavatel: VWR Collection
O tomto produktu
Bouffant čepice vyrobené z netkaného PP.
- bez obsahu latexu
- elastický pásek
Hustota: 12 g/m²
Packaging: Dodáváno v krabicích nebo sáčcích.
7 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Bouffant čepice vyrobené z netkaného PP.
- bez obsahu latexu
- elastický pásek
Hustota: 12 g/m²
Packaging: Dodáváno v krabicích nebo sáčcích.
Specifications for Product Family
Specifikace
- Catalog No:
- 113-8241
- 113-8244
- 113-8245
- 113-8246
- 113-8243
- 113-8288
- 113-8289
- Aplikace oblečení:
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
- Laboratory
Specifikace
Product Family Options
Informace o produktu
- SekvenceBarvaØBalenéDostupnostPrice
- Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-8241Aplikace oblečeníLaboratory - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-8244Aplikace oblečeníLaboratory - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-8245Aplikace oblečeníLaboratory - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-8246Aplikace oblečeníLaboratory - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-8243Aplikace oblečeníLaboratory - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-8288Aplikace oblečeníLaboratory - Specifikace:
More
Specifications
Cat. No.113-8289Aplikace oblečeníLaboratory