0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Svorky
Svorky pro běžné účely
VWR®, svorky, tři hroty
VWR®, svorky, tři hroty
VWR®, svorky, tři hroty
241-0019
:
VWR Collection
VWR®, svorky, tři hroty
241-0019
:
VWR Collection
Upínací šířka:
12 - 100 mm
Bal.:
5
Laboratorní slitina hliníku.
Dva rýhované šrouby pro snadné nastavení upínacích prstů nezávisle na sobě