VWR®, byretové svorky
241-0043
- Určeno pro:Two burettes, 8 - 16 mm rod
- Bal.:2
Vinyl, černý. Jednoduchá model.
- pro dvě byrety o průměru až 12 mm
- snadné nastavení výšky
- lze připevnit k podpůrné tyči stojanu pomocí rýhovaného šroubu
Vinyl, černý. Jednoduchá model.