VWR®, svorky, tři hroty, s ohebnou tyčí
Katalogové číslo 241-0034
Dodavatel: VWR Collection
Specifikace
- Upínací šířka:0 - 30 mm
- Bal.:2
Specifikace
O tomto produktu
Laboratorní slitina hliníku.
- Čelisti potažené vinylem pro ochranu upnutých předmětů
- Průměr upínací tyče: 8 mm; délka tyče: 200 mm