VWR®, Jehly inokulační, jednorázové
Catalog # 612-2655
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Ø:1,45 mm
- Barva:Fialová
- Popis:Jehla inokulační
- Délka:200 mm
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1.000
Specifications
About this item
PS, sterilní Jednorázové, plastové inokulační jehly.
Packaging: sáčky pro opakované uzavírání.