VWR®, Kličky inokulační, jednorázové
612-9358
- Balené:Balení 20 ks
- Kapacita:10 µl
- Barva:Světle modrá
- Popis:Klička inokulační, flexibilní
- Environmentally Preferable:
- Bal.:1.000
PS, sterilní Kličky zajišťují trvale vlhké prostředí a kompletní přenos kultury. Dostupné jako pevné nebo flexibilní. Kličky mají hladké okraje, které zabraňují poškození povrchu kultivačního média.
- sterilizováno gama zářením
- barevně odlišeny
- šestihranná rukojeť pro snadnou manipulaci
: dodáváno s kalibračním certifikátem v každém boxu.