Orders LinkContactUsLinkComponent
Burettes, removable stopcock
Burettes, removable stopcock
Dodavatel:   SciLabware
Burettes, removable stopcock
Dodavatel:  SciLabware
Certifikáty
Burettes, removable stopcock
Burettes, removable stopcock
5 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
  • Flared top for safer filling
  • Blue enamel graduations
BS 846
Certifications: BS 846
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Dělení
    Tolerance
    Dostupnost
    Price
  • 01
    25 ml
    0,10 ml
    0,10 ± ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 330,00 Kč
    2 330,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 330,00 Kč
  • 03
    50 ml
    0,10 ml
    0,10 ± ml
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 2 330,00 Kč
    2 330,00 Kč
    1 * 1 KS
       2 330,00 Kč
Replacement parts
Informace o produktu
  • Sekvence
    Kapacita
    Dělení
    Tolerance
    Dostupnost
    Price
  • BIBBBRB276P
    Glass burette tube, 50 ml
    Glass burette tube, 50 ml
    04
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 070,00 Kč
    1 070,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 070,00 Kč
  • BIBBBRB284
    Glass jet for 25 and 50 ml burettes
    Glass jet for 25 and 50 ml burettes
    05
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 5 KS
    1 * 5 KS - 747,00 Kč
    747,00 Kč
    1 * 5 KS
       747,00 Kč
  • 612-0376
    PTFE stopcock
    PTFE stopcock
    06
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 10 KS
    1 * 10 KS - 8 580,00 Kč
    8 580,00 Kč
    1 * 10 KS
       8 580,00 Kč