Orders LinkContactUsLinkComponent
Dafert burettes, Schellbach
02, 50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Katalogové číslo 612-3589
Dodavatel:   HIRSCHMANN
Dafert burettes, Schellbach
Katalogové číslo 612-3589
Dodavatel:  HIRSCHMANN
Dafert burettes, Schellbach
Dafert burettes, Schellbach
02, 50 ml, 0,1 ml, 0,075 ± ml
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
DURAN®, borosilicate glass, class B.
  • Calibrated to deliver 'Ex'
  • Shellbach stripe, short marks at major graduations, blue graduations
  • Stopcock with glass key with two oblique bores for convenient filling and titrating
Specifikace
  • Kapacita:
    50 ml
  • Sekvence:
    02
  • Dělení:
    0,1 ml
  • Tolerance:
    0,075 ± ml