Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slide boxes
Microscope slide boxes
Dodavatel:   BERGMANN KARTON
Microscope slide boxes
Dodavatel:  BERGMANN KARTON
Certifikáty
Microscope slide boxes
Microscope slide boxes
3 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
These boxes are designed for 25, 50 and 100 slides.
  • Metal hinges and snap closure
  • Numbered racks with table of contents
  • Solid design with wooden frame and black coating
Product Family Options
Informace o produktu
  • Sekvence
    Barva
    Materiál
    Počet sklíček
    Dostupnost
    Price
  • 631-9011
    25 slides
    25 slides
    001
    Černá/bílá
    Dřevo
    25
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 839,00 Kč
    839,00 Kč
    1 * 1 KS
       839,00 Kč
  • 631-9012
    50 slides
    50 slides
    002
    Černá/bílá
    Dřevo
    50
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 836,00 Kč
    836,00 Kč
    1 * 1 KS
       836,00 Kč
  • 631-9013
    100 slides
    100 slides
    003
    Černá/bílá
    Dřevo
    100
    Přihlásit se pro dostupnost
    Přihlásit se pro dostupnost
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 933,00 Kč
    933,00 Kč
    1 * 1 KS
       933,00 Kč