Láhev, širokohrdlá, se zvětšeným okrajem, DURAN®
Supplier: DWK Life Sciences
Certificates
About this item
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3.3, čiré, nebroušené hrdlo.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vysoká teplotní odolnost
- Minimální tepelná roztažnost poskytuje relativně vysokou odolnost vůči změnám teploty
- Sklo typu I podle USP, EP a JP
Kulaté, s tištěným objemem a bílou ploškou pro popisek.
Certifications: DIN 12038.
Frequently Bought Together