Láhve, úzké hrdlo, se standardními zabroušenými zátkami, PYREX®
Supplier: SciLabware
Certificates
About this item
PYREX®, borosilkátové sklo, se standardním zábrusem a skleněnou zátkou.
- Velmi dobrá chemická odolnost
- Vysoká tepelná odolnost
- Minimální tepelná roztažnost,vysoká odolnost proti změnám teploty
Se značkou objemu a bílou ploškou pro popisek.
ISO4796-2
Certifications: ISO4796-2.
Frequently Bought Together