Láhve typu VERAL, úzké hrdlo, se závitem
Catalog # 215-9151
Supplier: MUELLER KREMPEL
Specifications
- Ø vněj.:41 mm
- Kapacita:50 ml
- Výška:81 mm
- Bal.:99
Specifications
About this item
Čiré sklo nebo hnědé sklo, bez uzávěru
- Dobré chemické a fyzikální vlastnosti
- Pro použití v aplikacích bez vysokého tepelného zatížení
- Otvor PP28 S, bez vylévacího kroužku a šroubovacího uzávěru ( dostupné samostatně)
Ideální pro vzorky, skladování a transport tekutin. Hnědá barva lahví pro ochranu materiálu citlivého na světlo.