Láhve laboratorní, úzkohrdlé, s bezpečnostní povrchovou úpravou, PROTECT, DURAN®
Katalogové číslo 215-6115
Dodavatel: DWK Life Sciences
Specifikace
- Ø vněj.:36 mm
- Závit:GL 25
- Kapacita:25* ml
- Výška:70 mm
- Sekvence:02
- Bal.:1
Specifikace
O tomto produktu
Borosilikátové sklo s povlakem DURAN® PROTECT 3.3, čiré, se šroubovacím uzávěrem nebo bez něj.
- velmi dobrá chemická a teplotní odolnost (tepelná zátěž do 135 °C), trvalá zátěž nesmí přesáhnout dobu trvání 30 minut
- díky nízkému koeficientu tepelné roztažnosti má vysokou odolnost vůči teplotním změnám
- odolnost vůči tlaku se plastovým povlakem nezvyšuje
- sklo typu 1 dle USP, EP a JP
Kulaté dno, se stupnicí a závit dle DIN. Bez vylévacího kroužku a uzávěru. Povrchová úprava chrání před mechanickým poškozením (poškrábaní apod.) a při rozbití chrání uživatele před politím nebo postříkáním. Zabrání také roztříštění láhve a rozšíření střepů na pracovišti.
S vytištěným identifikačním kódem (šarže).
*Se speciálně tvarovaným okrajem pro snazší vylévání; není nutný vylévací kroužek.
**Kruhová výztuž v ramenech láhve vyznačuje nominální objem láhve.
Certifications: ISO 4796-1.