Láhve, širokohrdlé, se šroubovacími uzávěrem
Catalog # MURRCO120UC72
Supplier: MURRAY S
Specifications
- Ø vněj.:62 mm
- Závit:58/R3
- Kapacita:120 ml
- Výška:63 mm
- Bal.:72
Specifications
About this item
Čiré sklo, s černým bakelitovým uzávěrem
- Šroubovací uzávěr s podšívkou z parafínového vosku
- Dobrá chemická odolnost
- Extra široký otvor pro jednoduché plnění a vylévání
Lze použít ve všech aplikacích včetně pastovitých nebo práškových materiálů a kapalin.