ContactUsLinkComponent
Double bosshead, swivel-type
Double bosshead, swivel-type
Katalogové číslo 241-0371
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
undefined
Double bosshead, swivel-type
Katalogové číslo 241-0371
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Specifikace
  • Materiál:
    Litý zinek, poniklovaný
  • Bal.:
    1
  • Pro tyč Ø:
    16 mm
Specifikace
O tomto produktu
Zinc die-casting, nickel plated.