Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bosshead
Thumb screw, Hliníková slitina, 16,5 mm
Katalogové číslo 241-3168
Dodavatel:   BOCHEM
Double bosshead
Katalogové číslo 241-3168
Dodavatel:  BOCHEM
Double bosshead
Double bosshead
Thumb screw, Hliníková slitina, 16,5 mm
Přejít na:
Price
293,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Double bosshead made from aluminium.
Screw type: Thumb screw, M8 (Type 1).
 : DIN 12895
Specifikace
  • Popis:
    Thumb screw
  • Materiál:
    Hliníková slitina
  • Pro tyč Ø:
    16,5 mm