Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bosshead
Double bosshead
Slitina hliníku, práškované, 13 mm
Katalogové číslo 241-0370
Dodavatel:   USBECK Laborgeräte
Double bosshead
Katalogové číslo 241-0370
Dodavatel:  USBECK Laborgeräte
Double bosshead
Double bosshead
Slitina hliníku, práškované, 13 mm
Přejít na:
Price
407,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Double bosshead made from powder-coated aluminium alloy.
With nickel plated brass thumb screws.
Specifikace
  • Materiál:
    Slitina hliníku, práškované
  • Pro tyč Ø:
    13 mm