Orders LinkContactUsLinkComponent
Double bosshead
Double bosshead
25 mm, Popouštěné lité železo
Katalogové číslo 241-2550
Dodavatel:   Lenz Laborglas
Double bosshead
Katalogové číslo 241-2550
Dodavatel:  Lenz Laborglas
Double bosshead
Double bosshead
25 mm, Popouštěné lité železo
Přejít na:
Price
1 770,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Bosshead made from tempered cast iron. For attaching reaction vessel clamps to support stands.
  • Clasping range up to 25 mm
  • Fast and easy assembly and disassembly via large brass tommy screws
  • Robust, durable
Certifications: DIN 12895
Specifikace
  • Upínací šířka:
    25 mm
  • Materiál:
    Popouštěné lité železo