Orders LinkContactUsLinkComponent
Bossheads for frames, 90°
 :   BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
 :  BOCHEM
Bossheads for frames, 90°
Bossheads for frames, 90°
For rods up to 13 mm.
  • Angle: 90°
  • Heart screws
Product Family Options
  • Upínací šířka
    Materiál
  • 13 mm
    Nerezová ocel 18/10, anti-magnetická
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 1 300,00 Kč
    1 300,00 Kč
    1 * 1 KS
       1 300,00 Kč
  • 13 mm
    Popouštěné lité železo, pochromované
    1 * 1 KS
    1 * 1 KS - 296,00 Kč
    296,00 Kč
    1 * 1 KS
       296,00 Kč