Bossheads
Dodavatel: BOCHEM
Přejít na:
O tomto produktu
Clamping range up to 16 mm.
- Angle: 90 + 180°
- For quick, easy assembly
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Clamping range up to 16 mm.
- Angle: 90 + 180°
- For quick, easy assembly
Product Family Options
Informace o produktu
- Upínací šířkaMateriálDostupnostPrice
- 241-7211Heart screwHeart screw16,5 mmNerezová ocel 18/10, anti-magnetickáPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS1 580,00 Kč
- 241-7179Thumb screw, chromedThumb screw, chromed16,5 mmPopouštěné lité železo, pochromovanéPřihlásit se pro dostupnost1 * 1 KS343,00 Kč