Orders LinkContactUsLinkComponent
Sáčky, radiačně B-Safe
Sáčky, radiačně B-Safe
Sáčky, radiačně B-Safe
Sáčky, radiačně B-Safe
Sáčky, potištěné na jedné straně; žlutý střed s černým trojlístkem a nápisem „Pozor, radioaktivní materiál“. HDPE, 125 µm, průhledné
  • Varování je uvedeno v angličtině, francouzštině a němčině.
  • Dodáváno ve stolních dávkovačích nebo volných baleních.
 :
 :
 :
 :
 :
Product Family Options
Volné balení
  • Popis
    Materiál
    D׊
  • Loose pack
    HDPE
    200×150 mm
    1 * 100 KS
    1 * 100 KS - 1 470,00 Kč
    1 470,00 Kč
    1 * 100 KS
       1 470,00 Kč
  • Loose pack
    HDPE
    355×255 mm
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 1 300,00 Kč
    1 300,00 Kč
    1 * 50 KS
       1 300,00 Kč