Orsat měchýře (Scheibler měchýře) a baňky
Dodavatel: DEUTSCH NEUMANN
Přejít na:
O tomto produktu
Přírodní kaučuk, průhledný (vaky Orsat) nebo PVC, měkký, kaštanově hnědý (nafukovací baňka).
- Orsatův měchýř (Scheiblerův měchýř) pro manipulaci s plyny
- Nafukovací balónek pro širokou škálu laboratorních a průmyslových aplikací
- Nafukovací balónek se sacím a tlakovým ventilem
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
2 Dostupných variant níže
Product Details & Documents
Přírodní kaučuk, průhledný (vaky Orsat) nebo PVC, měkký, kaštanově hnědý (nafukovací baňka).
- Orsatův měchýř (Scheiblerův měchýř) pro manipulaci s plyny
- Nafukovací balónek pro širokou škálu laboratorních a průmyslových aplikací
- Nafukovací balónek se sacím a tlakovým ventilem
Certifications:
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution: