Orders LinkContactUsLinkComponent
Adapters, receiver, Quickfit®
Adapters, receiver, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
Katalogové číslo 201-0620
Dodavatel:   SciLabware
Adapters, receiver, Quickfit®
Katalogové číslo 201-0620
Dodavatel:  SciLabware
Adapters, receiver, Quickfit®
Adapters, receiver, Quickfit®
19/26 NS, 180 mm
Přejít na:
Price
786,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
PYREX®, borosilicate glass.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Straight delivery.
Specifikace
  • Velikost objímky:
    19/26 NS
  • Celková délka:
    180 mm