Murexide for complexometry, Fluka™
3236, Glass bottle, 10 g
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Murexide for complexometry, Fluka™
Katalogové číslo 33414-10G
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Číslo CAS: 3051-09-0
Přejít na:
Product Details & Documents
Synonyma: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
- Číslo CAS:3051-09-0
- Vzorec:C₈H₈N₆O₆
- MDL číslo:MFCD00012777
- Molecular Weight:284.19
- Merck Index:13,06330
- Bod tání:300 °C
- Teplota pro skladování:Ambient
- EINECS:221-266-6
Documents
Certifikáty
Hledat podle čísla šaržeSpecifikace
Výsledky testů specifikací
- Suitability for Complexometry:complying
Specifikace
- Typ balení:Glass bottle
- Bal.:10 g
- Sekvence:3236