Přeskočit na Záhlaví
Přeskočit na Hlavní obsah
Přeskočit na Patička
Pokročilé
Pokročilé
SDS
Certifikáty
Údaje o výrobci
0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Triacetoxyvinylsilane
Triacetoxyvinylsilane
Triacetoxyvinylsilane
ABCRAB111592.0100
:
abcr
:
Triacetoxyvinylsilane
ABCRAB111592.0100
:
abcr
:
Typ balení:
Glass bottle for solids
Bal.:
100 g
Sekvence:
3401
:
:
223-943-1
:
4130-08-9
:
C₈H₁₂O₆Si
:
MFCD00014975