0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Perchloric acid
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 3003900
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 3003900
REGE3003900
:
REAGECON
:
Perchloric acid 0.1 mol/l (0.1 N) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 3003900
REGE3003900
:
REAGECON
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
:
Ambient
:
231-512-4
:
1802
:
8,II
:
GHS03
:
GHS07
:
7601-90-3
:
HClO₄
:
MFCD00011325