ContactUsLinkComponent
1,4-Dioxan 0,05% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1032002
1,4-Dioxan 0,05% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1032002
Katalogové číslo 87821.180
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
undefined
1,4-Dioxan 0,05% vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1032002
Katalogové číslo 87821.180
Dodavatel:  VWR Chemicals
Číslo CAS:  
Specifikace
  • Typ balení:
    Plastová láhev
  • Bal.:
    100 mL
  • Sekvence:
    2440
Specifikace
O tomto produktu
 :
EINECS:204-661-8
UN:1165
ADR:3,II
Číslo CAS:123-91-1
Vzorec:C₄H₈O₂
MDL číslo:MFCD00006571