Orders LinkContactUsLinkComponent
Frocks, PP
 :   Medicom
Frocks, PP
 :  Medicom
Frocks, PP
Frocks, PP
These single-use hygiene frocks made from PP protect the working environment from particles coming from the operator's body (dander, hair, perspiration, etc.).
  • With collar and long sleeves
  • Elasticated cuffs
  • Snap buttons
  • Without pockets
Weight: 40 g/m²
  • Catalog No:
  • HOPE40.301/05
  • HOPE40.301/04
  • HOPE40.301V/04
  • HOPE40.301V/05
  • Typ uzávěru:
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Zapínání na druky
  • Přihrádka:
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • bez kapes
  • Aplikace oblečení:
  • Industrial|General Purpose
  • General Purpose|Industrial
  • Industrial|General Purpose
  • General Purpose|Industrial
  • Hmotnost:
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
Product Family Options
  • Sekvence
    Barva
    Velikost oblečení
  • 04
    Bílá
    XXL
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 1 870,00 Kč
    1 870,00 Kč
    1 * 50 KS
       1 870,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301/05
    Typ uzávěru
    Zapínání na druky
    Přihrádka
    bez kapes
    Aplikace oblečení
    Industrial|General Purpose
    Hmotnost
    40 g/m²
  • 03
    Bílá
    XL
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 1 870,00 Kč
    1 870,00 Kč
    1 * 50 KS
       1 870,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301/04
    Typ uzávěru
    Zapínání na druky
    Přihrádka
    bez kapes
    Aplikace oblečení
    General Purpose|Industrial
    Hmotnost
    40 g/m²
  • Zelená
    XL
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 1 870,00 Kč
    1 870,00 Kč
    1 * 50 KS
       1 870,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301V/04
    Typ uzávěru
    Zapínání na druky
    Přihrádka
    bez kapes
    Aplikace oblečení
    Industrial|General Purpose
    Hmotnost
    40 g/m²
  • Zelená
    XXL
    1 * 50 KS
    1 * 50 KS - 1 870,00 Kč
    1 870,00 Kč
    1 * 50 KS
       1 870,00 Kč
    Specifications
    Cat. No.
    HOPE40.301V/05
    Typ uzávěru
    Zapínání na druky
    Přihrádka
    bez kapes
    Aplikace oblečení
    General Purpose|Industrial
    Hmotnost
    40 g/m²