ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-6 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Human Recombinant IL-6 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    At or below −20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.05
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: Proliferation of B9 cell, ED50 ≤0,025 ng/ml, bioactivity ≥1,2 x10⁶ IU/µg
  • Identifikační číslo genu:
    P05231
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 - 0,5 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    IFN-β2|HSF|BSF-2|B-cell Differentiation Factor|MGI-2
  • Čistota:
    ≥97%
  • Molekulární hmotnost:
    20,9 kDa
  • Sekvence:
    MPVPPGEDSK DVAAPHRQPL TSSERIDKQI RYILDGISAL RKETCNKSNM CESSKEALAE NNLNLPKMAE KDGCFQSGFN EETCLVKIIT GLLEFEVYLE YLQNRFESSE EQARAVQMST KVLIQFLQKK AKNLDAITTP DPTTNASLLT KLQAQNQWLQ DMTTHLILRS FKEFLQSSLR ALRQM
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    GMP
  • Transportní teplota:
    Ambient
  • Testované aplikace:
    Bioassay
Frequently Bought Together