ContactUsLinkComponent
Horse Recombinant RE VEGF-165 (Animal free) (from E. coli)
Horse Recombinant RE VEGF-165 (Animal free) (from E. coli)
New Product
Certificates
Horse Recombinant RE VEGF-165 (Animal free) (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Horse
  • Podmínky uskladnění:
    −20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: HUVEC Proliferation, ED50 ≤10 ng/ml, bioactivity ≥1,0×10⁵ units/mg
  • Identifikační číslo genu:
    Q9GKR0
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    glioma-derived endothelial cell mitogen|VEGF-A|VPF
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    19,3/38,6 kDa
  • Sekvence:
    MAPMAEGEHK THEVVKFMDV YQRSYCRPIE TLVDIFQEYP DEIEYIFKPS CVPLMRCGGC
    CNDEGLECVP TAEFNITMQI MRIKPHQSQH IGEMSFLQHS KCECRPKKDK ARQENPCGPC
    SERRKHLFVQ DPQTCKCSCK NTDSRCKARQ LELNERTCRC DKPRR
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
  • Testované aplikace:
    Bioassay