Mouse Recombinant Mouse Glioma CultuPB (from E. coli)
Katalogové číslo SHBTPB-500-20
Dodavatel: Shenandoah Biotechnology
New Product
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Vial
- Bal.:1 KIT
- Spojení:Unconjugated
- Proteinový podtyp:Cytokine
- Typ proteinu/peptidu:Recombinant
- Zdroj:E. coli
- Druhy:Mouse
- Sekvence:0075
- Podmínky uskladnění:At or below –20 °C
- Bez obsahu endotoxinů:N
- Bez nosiče:Y
- Bez obsahu proteázy:N
- Bez obsahu živočichů:N
- Název proteinu/peptidu:Mouse Glioma CultuPB
- Sekvence:NA
- Úroveň endotoxinů:Low
- Bez nukleáz:N
- Třída:RUO
- Transportní teplota:RT
Specifikace
O tomto produktu
Cytokines for cell culture of mouse glioma cells. A glioma is a generic term used to describe tumors that arise from the glia tissue of the brain that supports and surrounds neurons. Glioma tumor cells can be successfully cultured ex vivo with EGF, FGF-basic (or FGF-2), and PDGFs (AA and BB).
- High quality
- Low endotoxin
- Affordable
Delivery: 2×100 μg of Recombinant mouse EGF, 200 μg of Recombinant mouse FGF-basic/FGF-2, 100 μg of Recombinant mouse PDGF-AA and 100 μg of Recombinant mouse PDGF-BB.
Caution: For research use only.