ContactUsLinkComponent
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Certificates
Mouse/Rat Recombinant Rantes/CCL5 (from E. coli)
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Rat
    Mouse
  • Podmínky uskladnění:
    At or below –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity Assay: THP-1 chemotaxis, ED₅₀ ≤250 ng/ml, Bioactivity ≥NA
  • Identifikační číslo genu:
    Q5XZF2 / P50231
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    N
  • Proteinová synonyma:
    CCL5
  • Název proteinu/peptidu:
    M/R RANTES / CCL5
  • Čistota:
    ≥95%
  • Molekulární hmotnost:
    7,9 kDa
  • Sekvence:
    SPYGSDTTPC CFAYLSLALP RAHVKEYFYT SSKCSNLAVV FVTRRNRQVC ANPEKKWVQE YINYLEMS
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    RUO
  • Transportní teplota:
    RT
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together