ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-7 (CTGrade GMP) (from E. coli)
Human Recombinant IL-7 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Certificates
Human Recombinant IL-7 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Specifications
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    At or below –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,05
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: Proliferation using PHA-activated PBMC, ED50 ≤0,5 ng/ml, Bioactivity ≥1,2x10⁵ IU/µg
  • Identifikační číslo genu:
    P13232
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile water at 0.1 - 0.5 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    Lymphopoietin 1 (LP-1)|pre-B cell Factor
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-7
  • Čistota:
    ≥97%
  • Molekulární hmotnost:
    17,5 kDa
  • Sekvence:
    MDCDIEGKDG KQYESVLMVS IDQLLDSMKE IGSNCLNNEF NFFKRHICDA NKEGMFLFRA ARKLRQFLKM NSTGDFDLHL LKVSEGTTIL LNCTGQVKGR KPAALGEAQP TKSLEENKSL KEQKKLNDLC FLKRLLQEIK TCWNKILMGT KEH
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    20 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    CTGrade GMP
  • Transportní teplota:
    Ambient
  • Testované aplikace:
    Bioassay