ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-2 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
Human Recombinant IL-2 (CTGrade GMP) (from E. coli)
New Product
  • Spojení:
    Unconjugated
  • Proteinový podtyp:
    Cytokine
  • Typ proteinu/peptidu:
    Recombinant
  • Zdroj:
    E. coli
  • Druhy:
    Human
  • Podmínky uskladnění:
    At or below –20 °C
  • Obsah endotoxinů:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,01
  • Biologická aktivita:
    Bioactivity assay: Proliferation of CTLL- 2, ED50 ≤3 ng/ml, Bioactivity ≥1,8×10⁴ IU/µg
  • Identifikační číslo genu:
    P60568
  • Počet aminokyselin:
    134 aa
  • Pokyny pro rekonstituce:
    Sterile 10 mM HCl at 0.1 - 0.5 mg/ml
  • Bez obsahu endotoxinů:
    N
  • Bez nosiče:
    Y
  • Bez obsahu proteázy:
    N
  • Bez obsahu živočichů:
    Y
  • Proteinová synonyma:
    Aldesleukin|TCGF|T cell growth factor
  • Název proteinu/peptidu:
    IL-2 C126S
  • Čistota:
    ≥97%
  • Molekulární hmotnost:
    15,5 kDa
  • Sekvence:
    MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFSQSII STLT
  • Úroveň endotoxinů:
    Low
  • Formulace:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Bez nukleáz:
    N
  • Třída:
    CTGrade GMP
  • Transportní teplota:
    Ambient
  • Testované aplikace:
    Bioassay
Frequently Bought Together