ContactUsLinkComponent
Electronic Bowie and Dick Test, Routine Control, Vacuum Test, EBI 16
Electronic Bowie and Dick Test, Routine Control, Vacuum Test, EBI 16
Dodavatel:  EBRO
Certifikáty
undefined
Electronic Bowie and Dick Test, Routine Control, Vacuum Test, EBI 16
Dodavatel:  EBRO
Specifikace
  • Catalog No:
  • EBRO1340-6697
  • 620-2785
  • Model:
  • EBI 16
  • Snímač:
  • PT1000, class A
  • Ochranná třída:
  • IP 68
  • Intervaly záznamu:
  • 1 s
  • Hmotnost:
  • 500 g
  • Datová paměť - Počet odečtů:
  • 3×6960
  • Baterie:
  • Lithium, 3 V user-replaceable
Specifikace
Související informace
Software and readout station