ContactUsLinkComponent
Glass Fibre Filters without Binder
Glass Fibre Filters without Binder
Supplier:  MILLIPORE
New Product
Certificates
undefined
Glass Fibre Filters without Binder
Supplier:  MILLIPORE
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • MILYAPFF03700
  • MILYAPFA03700
  • Třída:
  • APFF
  • APFA
  • Tloušťka:
  • 380 µm
  • 230 μm
  • Velikost póru:
  • 0,7 µm
  • 1,6 μm
  • Objemový průtok vody:
  • 1,4 ml/min × cm²
  • 5 ml/min./cm²
  • Průtok vzduchu:
  • 67,5 L/min./cm²
  • Maximální provozní teplota:
  • 500 °C
  • 500 °C