ContactUsLinkComponent
Millex® PVDF Syringe Filter
Millex® PVDF Syringe Filter
Supplier:  MILLIPORE
New Product
Certificates
undefined
Millex® PVDF Syringe Filter
Supplier:  MILLIPORE
New Product
Specifications
  • Catalog No:
  • MILYSLHV004SL
  • MILYSLGV004SL
  • MILYSLSV025NB
  • Ø:
  • 4 mm
  • 4 mm
  • 25 mm
  • Zadržený objem:
  • <10 μl hydrophilic
  • <10 μl hydrophilic
  • <100 μl
  • Maximální provozní tlak:
  • 14 bar
  • 14 bar
  • 5,2 bar max. inlet pressure (75 psi)
  • Maximální teplota:
  • 45 °C
  • 45 °C
  • 45 °C
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together