ContactUsLinkComponent
Aerosol Analysis Monitors, 37 mm
 :  MILLIPORE
New Product
undefined
Aerosol Analysis Monitors, 37 mm
 :  MILLIPORE
New Product
  • Catalog No:
  • MILYMHWP037A0
  • MILYMAWP037A0
  • MILYMAWP037AM
  • Velikost póru:
  • 0,45 µm
  • 0,8 µm
  • 0,8 µm
  • Materiál:
  • PS
  • PS
  • PS
  • Filtrační plocha:
  • 9 cm²
  • 9 cm²
  • 9 cm²
  • Ø:
  • 37 mm
  • 37 mm
  • 37 mm
  • Přípojka pro příkon/výkon spojení:
  • Female Luer slip/female Luer slip
  • Female Luer slip/female Luer slip
  • Female Luer slip/female Luer slip
Frequently Bought Together