0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Standardy
Standardy organické
TOCTAX Calibrating Solution
TOCTAX Calibrating Solution
TOCTAX Calibrating Solution
Katalogové číslo HACHLCW845
Dodavatel:
Hach
New Product
Číslo CAS:
Rozbalit obrázek
TOCTAX Calibrating Solution
Katalogové číslo HACHLCW845
Dodavatel:
Hach
New Product
Číslo CAS:
Specifikace
Koncentrace:
200 mg/L
Bal.:
1 L
Popis:
TOCTAX Calibrating solution
Specifikace
O tomto produktu
Detaily produktu
Detaily produktu