0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Čidla teplotní
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
Catalog # NEOLWI0032
Supplier:
NEOLAB
New Product
Expand image
Wiggens® PT100 Temperature Sensor, Type I
Catalog # NEOLWI0032
Supplier:
NEOLAB
New Product
Specifications
Popis:
Temperature sensor PT 100, tempearature range: –30...+300 °C
Materiál:
Nerezová ocel
Bal.:
1
Ø×D:
4×170 mm
Specifications
About this item
Product Details
Product Details