Orders LinkContactUsLinkComponent
Developer Tray, PVC
Developer Tray, PVC
Developer tray, Bílá, 620×765×110 mm, 530×675×100 mm
Katalogové číslo SEMA658
Dodavatel:   SEMADENI
Developer Tray, PVC
Katalogové číslo SEMA658
Dodavatel:  SEMADENI
Developer Tray, PVC
Developer tray, Bílá, 620×765×110 mm, 530×675×100 mm
Přejít na:
Price
Poptat cenu
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 1 KS
Product Details & Documents
Made from white PVC, with grooved bottom, very sturdy and low-priced tray, acid-proof, temperature-resistant up to +60 °C.
Specifikace
  • Š×H×V vnějš.:
    620×765×110 mm
  • Barva:
    Bílá
  • Popis:
    Developer tray
  • Š×H×V vnitř.:
    530×675×100 mm