Orders LinkContactUsLinkComponent
Screw Cap for Container
Screw Cap for Container
Bezbarvá, HDPE, Screw cap, Height: 16 mm , 29 mm
Katalogové číslo SEMA10729
Dodavatel:   SEMADENI
Screw Cap for Container
Katalogové číslo SEMA10729
Dodavatel:  SEMADENI
Screw Cap for Container
Bezbarvá, HDPE, Screw cap, Height: 16 mm , 29 mm
Přejít na:
Price
1 510,00 Kč
Přihlásit se pro dostupnost
1 * 200 KS
Product Details & Documents
Specifikace
  • Ø:
    29 mm
  • Barva:
    Bezbarvá
  • Materiál:
    HDPE
  • Kompatibilní s:
    Screw cap, Height: 16 mm