ContactUsLinkComponent
Kyselina chlorovodíková 0,5 M (0,5 N)
Kyselina chlorovodíková 0,5 M (0,5 N)
Catalog # CMPLZ13411026.1L
New Product
CAS Number:  
Kyselina chlorovodíková 0,5 M (0,5 N)
Catalog # CMPLZ13411026.1L
New Product
CAS Number:  
Specifications
  • Bal.:
    1 L
  • Sekvence:
    5037
Specifications
About this item
 :
 :36.46 g/mol
CAS Number:7647-01-0
Formula:HCl
MDL Number:MFCD00011324