ContactUsLinkComponent
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
Dodavatel:  BioAir S.p.A.
New Product
Certifikáty
S@feMate TOTAL Microbiological Safety Cabinets, Class II
Dodavatel:  BioAir S.p.A.
New Product
Specifikace
  • Catalog No:
  • EUCLBI00LDT4E00
  • EUCLLDT4E0N
  • Model:
  • S@FEMATE TOTAL 1.2
  • S@FEMATE TOTAL 1.2
  • Filtry:
  • HEPA H14 filter (>99,995% MPPS)
  • HEPA H14 filter (>99,995% MPPS)
  • Systém osvětlení:
  • 1200 lux
  • 1200 lux
  • Elektrické napětí:
  • 230 V 50/60 Hz
  • 230 V 50/60 Hz
  • Hodnocení výkonu:
  • 375 W
  • 375 W
  • Vnější Š×H×V:
  • 1380×795×1640 mm
  • 1380×795×1640 mm
  • Hmotnost:
  • 240 kg
  • 240 kg