0
0,00 Kč
Order Entry
Přihlásit se
/
Registrovat
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
Czech Republic
Expresní objednávka
Stav objednávky
Váš účet
Košík
ContactUsLinkComponent
Domů
Chlornan sodný
Chlornan sodný (2,5% Cl₂) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081600
Chlornan sodný (2,5% Cl₂) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081600
Chlornan sodný (2,5% Cl₂) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081600
87939.290
:
VWR Chemicals
:
Chlornan sodný (2,5% Cl₂) vodný roztok Reag. Ph. Eur. 1081600
87939.290
:
VWR Chemicals
:
Typ balení:
Glass bottle
Bal.:
1 L
Sekvence:
5037
:
7681-52-9
:
:
ClNaO
:
MFCD00011120
:
Ambient
:
231-668-3