Copper (II) ethylenediamine 21% in aqueous solution Reag. Ph. Eur. 3008700
Katalogové číslo 87712.290
Dodavatel: VWR Chemicals
Číslo CAS:
Specifikace
- Typ balení:Plastová láhev
- Bal.:1 L
- Sekvence:5037
Specifikace
O tomto produktu
:
EINECS:238-597-7
UN:1761
ADR:8 (6.1),II
:GHS05
Číslo CAS:14552-35-3
:MFCD00274628
Vzorec:Cu(H₂NCH₂CH₂NH₂)₂(OH)₂